Kluczowe dokumenty
SX1320
Supelco
Spill Kit, Caustic, Bulk Neutralizer
SpillSolv®
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
SpillSolv
Komponenty
6 x 0.9kg SpillSolv Caustic Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
Informacje prawne
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1