Kluczowe dokumenty
SX0550
Supelco
Fluorek sodu
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Sodium Fluoride, Disodium Fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-667-8
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
ciśnienie pary
1 hPa ( 1077 °C)
Próba
≥99.5% (precipitation titration)
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofluoric acid)
≤0.1% Sodium fluosilicate (Na2SiF6)
strata
≤0.2% loss on drying, 150°C
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
rozpuszczalność
soluble 42 g/L
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
ślady kationów
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Komentarz do analizy
Test (miareczkowanie precypitacyjne)99,5% minChlorek (Cl)0,003% maxMiedź (Cu)0,0002% maxWolny kwas (jako kwas fluorowodorowy)0,05% maxWolne zasady (jako NaOH)0,04% maks.Metale ciężkie (jako Pb)0,001% maxSubstancje nierozpuszczalne0,01% maxŻelazo (Fe)0,002% maxStrata podczas suszenia (150°C)0,2% maxPotas (K)0.02% maxFluokrzemian sodu (Na2 Si F6)0,1% maxSiarczan (SO4)0,01% maxSiarczyn (SO2)0,005% max
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1