Kluczowe dokumenty
SX0420
Supelco
Sodium chloride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-598-3
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
200
300
agency
meets USP/NF
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 865 °C)
Próba
≥99.0% (silver nitrate titration)
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
rozpuszczalność
358 g/L
ślady anionów
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
ślady kationów
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Komentarz do analizy
Test (argentometryczny)99,0% minBar (Ba)Przechodzi test (około 0,001%)Bromek (Br)0,01% maxWapń (Ca)0,002% maks.Chloran i azotan (jako NO3)0,003% maks.Metale ciężkie (metodą ICP-OES)5ppm maxSubstancje nierozpuszczalne0,005% maksJodek (I)0,002% maxŻelazo (Fe)2ppm maxMagnez (Mg)0,001% maksFosforan (PO4)5ppm maxPotas (K)0,005% maxSiarczan (SO4)0,004% makspH 5% roztworu w temperaturze 25°C5.0-9.0
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1