Key Documents
SX0255
Supelco
Sodium acetate trihydrate
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
Acetic Acid Sodium Salt, Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.08
Beilstein:
3732037
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
204-823-8
Poziom jakości
Próba
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
Postać
solid
temp. samozapłonu
1112 °F
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
temp. przejścia
flash point >250 °C (anhydrous substance)
rozpuszczalność
soluble 613 g/L
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Meets ACS Specifications GR ACS
Inne uwagi
Enzyme substrate for acetate kinase (EC 2.7.2.1)
Komentarz do analizy
Assay (perchloric acid titration)99.0-101.0%Calcium (Ca)0.001% maxChloride (Cl)0.0005% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.0002% maxPotassium (K)0.005% maxSubstances reducing permanganatepasses testSulfate (SO4)0.002% maxpH (5%, water)7.5-9.0%
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1