Kluczowe dokumenty
ST1681
Sigma-Aldrich
Mysz anty-SIGIRR mAb (3H8-2G3)
liquid, clone 3H8-2G3, Calbiochem®
Synonim(y):
Domena przeciw pojedynczej immunoglobulinie i receptorowi toll-interleukiny 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H8-2G3, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgM
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIGIRR(59307)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne dostarczane w postaci wodobrzusza. Rozpoznaje białko SIGIRR o masie ~32 kDa.
Rozpoznaje białko SIGIRR o masie ~32 kDa w komórkach HepG2.
To mysie mAb anty-SIGIRR (3H8-2G3) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania SIGIRR.
Immunogen
Rekombinowany ludzki SIGIRR o pełnej długości (aa 1-411), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
Nierozcieńczone wodobrzusze
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki HepG2
Inne uwagi
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.