Kluczowe dokumenty
ST1606
Sigma-Aldrich
Mysz anty-ABCG1 mAb (2E11)
liquid, clone 2E11, Calbiochem®
Synonim(y):
Kaseta wiążąca anty-ATP G1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E11, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCG1(9619)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-ABCG1, klon 2E11, rozpoznaje białko ABCG1. Zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko ABCG1.
Rozpoznaje białko ABCG1.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 21-130 ludzkiego ABCG1, ekstrudowany jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,19.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Inne uwagi
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.