Key Documents
ST1504
Sigma-Aldrich
Anti-TCTP Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPT1(7178)
Opis ogólny
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes the ~23 kDa TCTP protein.
Recognizes ~23 kDa TCTP protein in U937 cells.
This Anti-TCTP Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TCTP.
Immunogen
recombinant, human TCTP expressed in E. coli
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1