Kluczowe dokumenty
SPR00S001
Milli-Q
SmartPak® Purification Pack
For use with RiOs 3 Systems
Synonim(y):
SmartPak® RO 3 Purification Pack
About This Item
Kod UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Poziom jakości
Właściwości
A unique purification pak to product RO water directly from tap water
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
SmartPak®
kompatybilność
for use with RiOs
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
SmartPak® RO 3 Purification Pack is used with RIOs 3 Systems.
Zastosowanie
This pak removes a wide variety of contaminants (organics, ions, particles...)
Cechy i korzyści
Genuine consumable for the replacement of SPR00S001 - SmartPak® RO 3 Purification Pack.
Informacje prawne
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany