SN1HA47HH3
Optiscale® Capsule Filter Polygard® CN
filtration area 17.7 cm2, pore size 10.0 μm
Synonim(y):
Optiscale Capsule Polygard -CN 10 μm1/4 in. HB/HB
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
17.7 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
1/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matryca
Polygard®-CN
wielkość porów
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet hose barb
6 mm (1/4 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Inne uwagi
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Appliication: Protein Purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale® 47 Capsulle Filter with Polygard® CN Media user guide
- Storage Statement: Store in original packaging at room temperature
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state, and local regulations
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable