SLGV0250S
Cathivex®-GV Filter Unit (Sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, vented, male Luer-Lok® outlet, medical device
Synonim(y):
Cathivex®-GV 0.22 μm Filter, GV filter, hydrophilic filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVC housing
PVDF membrane
Poziom jakości
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
linia produktu
Millex®
Właściwości
CE compliant
hydrophilic
vented
FDA registered
medical device
producent / nazwa handlowa
Cathivex®
Parametry
3 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
zatrzymana objętość
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.22 μm pore size
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer-Lok® outlet
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Single use only
- Sterile
- Non-pyrogenic and non-toxic
- 0.22 µm membrane filter sealed in a polyvinyl chloride (PVC) housing with a female Luer-Lok® inlet connector and a male Luer-Lok ® outlet connector
- Includes a 0.03 µm hydrophobic filter in the dome for air venting and preventing air locking
- CE marked and FDA registered