SK1M018W01
Pellicon® 2 Maxi Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, C screen, 2.5 m²
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Poziom jakości
opis
Filter code Biomax 10
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
jakość
400
Parametry
0-50 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
6.8 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (Forward)
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
membrane nominal area
2.5 m2
Szerokość
17.8 cm , 7.0 in.
macierz
Biomax®
wielkość porów
10 kDa filter
zakres pH
1-14
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2