Kluczowe dokumenty
SK1M010W01
Millipore
Pellicon® 2 Mini Cassette with Biomax 8 kDa Membrane, C screen, 0.1 m²
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Poziom jakości
opis
Filter code Biomax 8
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Parametry
0-50 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
6.8 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (Forward)
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
Powierzchnia nominalna membrany
0.1 m2
Szerokość
5.6 cm , 2.2 in.
Matryca
Biomax®
wielkość porów
8 kDa filter
zakres pH
1-14
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2