SHF0750225
Hi-Flow™ Plus Membrane 75
backing thickness 2 mil, width 25 mm, pack of 1 roll
Synonim(y):
HF, Hi-Flow, Hi-Flow™ Plus HF07502, immunoassay membrane, lateral flow membrane, nitrocellulose membrane
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 roll
Poziom jakości
Parametry
75 sec/4 cm capillary flow rate
grubość spodu
2 mil
Dł. rolki
100 m (328 ft)
Szerokość
25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Hi-Flow™ Plus membrane is a critical raw material suitable for use in a broad range of Lateral Flow test applications, including Infectious Disease testing (COVID-19, HIV, Influenza, Malaria, STDs etc.), as well as in women’s health, biomarker detection, drugs of abuse testing, drug development, environmental testing, agricultural applications, food safety, product quality testing and animal health.
- Hi-Flow™ Plus membranes are suitable for use with all lateral flow test techniques including competitive, sandwich, and multiplex detection assays.
- They are optimised for use in both qualitative and quantitative test types and pair well with lateral flow detector particles including colloidal gold nanoparticles, dyed/ fluorescent microspheres etc.
- Hi-Flow™ Plus membranes are suitable for use in lateral flow tests designed to detect analytes present in a broad range of samples matrices including, blood, saliva, urine, nasopharyngeal swabs, sweat and others.
Cechy i korzyści
- Consistent Flow & Surface Chemistry, Robust manufacturing process
- Proprietary Surface Chemistry Optimised for Lateral Flow Applications
- High Quality Level: MQ400Trusted Partner and Brand with Decades of membrane manufacturing experience
- High production capacity, high stock levels, multiple manufacturing lines
- Convenient samples packs available in several formats
- Manufacturing scale quantities available to purchase online with immediate shipping.
- Consistent capillary flow time and membrane thickness
- Superior surface morphology allows for consistent and even flow distribution of reagents across the membrane surface
- Sharp, intense, and uniform test and control line formationExcellent intra-lot and inter-lot consistency.
- Better Assay sensitivity
- Excellent reproducibility
- Improved lateral flow test manufacturing yields.
- Quick Delivery and Lead time.
- No supply disruption
- Excellent Technical support
Inne uwagi
Individually packed single slit roll for sampling / evaluation
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)