Kluczowe dokumenty
SCT215
Sigma-Aldrich
BioTracker 497 Green Actin Live Cell Probe
Synonim(y):
Sonda aktyny w żywych komórkach, Sonda do obrazowania żywych komórek, Zielona sonda aktyny w żywych komórkach
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.47
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
opakowanie
vial of 5 vials
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Sonda cytoszkieletu do obrazowania żywych komórek używana do wykrywania aktyny za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej lub cytometrii przepływowej.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać 12110 497 Green Actin Live Cell Probe w temperaturze -20°C, w suchym miejscu i chronić przed światłem. Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie. Po rozpuszczeniu w DMSO przechowywać porcje w temperaturze -20°C.
Informacje prawne
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3