Kluczowe dokumenty
SCMK001
Sigma-Aldrich
EpiGRO® Zestaw kompletnych pożywek do hodowli ludzkich keratynocytów naskórkowych
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
typ
for cell culture
Poziom jakości
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Opis ogólny
EpiGRO Human Epidermal Keratinocyte Complete Media Kit to pozbawiona surowicy pożywka zoptymalizowana do hodowli ludzkich keratynocytów. Wspomaga wzrost tych komórek przez okres co najmniej 15 podwojeń populacji. Pożywka ta nie zawiera żadnych środków przeciwdrobnoustrojowych ani czerwieni fenolowej; składników, które mogą powodować stres komórek i "efekty maskujące", które mogą wpływać na wyniki eksperymentów. Pożywka jest przeznaczona do stosowania w inkubatorze z atmosferą 5% CO⒉.
Komponenty
Basal Medium (Catalog No. SCMZ-BM) Supplement Mix (Catalog No. SCMK001-S)
Jakość
Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Przechowywanie i stabilność
Pożywkę podstawową należy przechowywać w temperaturze 2-8°C w ciemności. Supplement Mix należy przechowywać w temperaturze -20°C. Uzupełniona pożywka jest stabilna przez okres do 4 tygodni w temperaturze 2-8°C. Nie zamrażać uzupełnionej pożywki. Do użytku należy pobrać i podgrzać potrzebną ilość pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.
Informacje prawne
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials