Kluczowe dokumenty
SCM102
Sigma-Aldrich
Pożywka do różnicowania kardiomiocytów
The Cardiomyocyte Differentiation Medium is available in a 500 mL format & has been optimized & validated for Cell Differentiation.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Poziom jakości
Formularz
liquid
metody
cell differentiation: suitable
moc wejściowa
sample type cardiac stem cell(s)
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Pożywka do różnicowania kardiomiocytów została zoptymalizowana i zakwalifikowana do preferencyjnego różnicowania świeżo wyizolowanych komórek macierzystych serca pochodzących od gryzoni w kardiomiocyty. Sercowe komórki macierzyste utrzymywane w pożywce do różnicowania kardiomiocytów przez 12-15 dni powinny różnicować się w kardiomiocyty i wykazywać ekspresję odpowiednich markerów, troponiny I, desminy i aktyny.
Jakość
Each lot of medium is tested for the optimal differentiation of cardiac stem cells to cardiomyocytes. Sterility Testing: Negative
Postać fizyczna
Pożywka do różnicowania kardiomiocytów jest zastrzeżonym preparatem zawierającym płodową surowicę bydlęcą.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku długotrwałego przechowywania, nośnik należy przechowywać w temperaturze -20°C. Przed pierwszym użyciem rozmrozić zamrożone podłoże w temperaturze 4°C przez noc lub do momentu całkowitego wyrównania. Przechowywać rozmrożone nośniki w temperaturze 2-8°C w ciemności przez okres do jednego miesiąca.
Informacje prawne
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1