SCC723
3dGRO® Colorectal Organoids (CSC.421)
Human
Synonim(y):
Colon Organoid, Colon Tumor Organoid, Colorectal Cancer Organoid, Human CRC Organoids
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
3dGRO® Colorectal Organoids (CSC.421),
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of ≥1500 organoids vial
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Viability: >1500 viable organoids/vial
- Organoid Growth: Pass
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Mycoplasma Contamination: Negative
- STR Profile: Pass
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
The purchaser of this product shall agree to HUB′s terms of use, which shall be separately acknowledged and accepted by such purchaser, prior to transfer of this product to purchaser.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3