SCC713
3dGRO® Pancreatic Organoids (PPTO.90)
Synonim(y):
Organoid PDAC, Organoid guza trzustki, Organoid przewodu trzustkowego, Organoid raka trzustki
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of ≥1500 organoids vial
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | stem cell: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Zastosowanie
- Żywotność: >=1500 żywotnych organoidów/fiolkę
- Wzrost organoidów: Wynik pozytywny
- Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Zanieczyszczenie mykoplazmą: Negatywny
- Profil STR: Wynik pozytywny
Cechy i korzyści
Kriokonserwowane organoidy raka trzustki (PDO) pochodzące od pacjentów
Opis wartości docelowych
Trzustka jest zarówno narządem endokrynnym, jak i egzokrynnym, który odgrywa rolę w trawieniu i homeostazie metabolicznej. Przedziały endokrynne obejmują komórki alfa i beta, które wydzielają hormony glukagon i insulinę, a przedział zewnątrzwydzielniczy obejmuje komórki groniaste, które przechowują i wydzielają enzymy trawienne oraz wysoce rozgałęzione, kanalikowe sieci nabłonkowe przypominające drzewo. Gruczolakorak przewodowy trzustki (PDAC) jest jedną z najbardziej śmiertelnych form raka z 5-letnim wskaźnikiem przeżycia poniżej 8% i przewiduje się, że do 2030 r. będzie drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem. Niedawne przełomy w metodach hodowli trójwymiarowej (3D) doprowadziły do opracowania platform hodowli organoidów, które umożliwiają naukowcom prowadzenie badań translacyjnych na długoterminowych kulturach in vitro, nieograniczonych barierami obecnymi w kulturach 2D lub modelach zwierzęcych. Obecnie oferujemy kompleksową kolekcję organoidów pochodzących od pacjentów z gruczolakorakiem przewodowym trzustki (PDAC) do badań nad rakiem i zastosowań związanych z odkrywaniem leków.Charakterystyka linii komórkowej
- Płeć: Kobieta
- Wiek: 57 lat
- Narząd: Trzustka (guz pierwotny)
- Choroba: Gruczolakorak przewodowy (mutacja KRAS: G12V)
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w ciekłym azocie. Organoidy mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Inne uwagi
10719 jest znakiem towarowym KGaA, Darmstadt, Niemcy. Organoidy10719 zostały uzyskane przy użyciu technologii HUB Organoid Technology. Nabywca tego produktu musi wyrazić zgodę na warunki użytkowania HUB, które muszą zostać oddzielnie potwierdzone i zaakceptowane przez takiego nabywcę przed przekazaniem tego produktu nabywcy.
Informacje prawne
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2