SCC505
10719 Organoidy ludzkiego raka jelita grubego (ISO57)
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
opakowanie
pkg of >100,000 organoids vials
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
tryb wzrostu
N/A
metody
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Rak jelita grubego stanowi około 10% wszystkich przypadków raka na świecie, a u ponad połowy wszystkich pacjentów z CRC rozwija się choroba przerzutowa prowadząca do śmierci. Ostatnio organoidy pochodzące z tkanek stały się bardziej przewidywalnym trójwymiarowym modelem hodowli komórkowej choroby. Hodowle organoidów 3D zachowują oryginalne cechy genetyczne i fenotypowe pierwotnej tkanki, co pozwala na ich zastosowanie w wielu dziedzinach badań, w tym w opracowywaniu leków, medycynie spersonalizowanej i potencjalnych terapiach. Wykazano również, że organoidy nowotworowe hodowane in vitro pozwalają przewidzieć odpowiedź pacjenta na chemioterapeutyki. PDO pochodzące z raka jelita grubego (organoidy CRC) zostały wykorzystane do modelowania komórek i badania funkcji mutacji genów związanych z rakiem, w tym APC, TP53, KRAS, BRAF, PIK3CA itp.
10719 Human CRC Organoids są oferowane w formacie gotowym do oznaczenia, mającym na celu uproszczenie procesu hodowli komórek organoidalnych. Pojedyncza fiolka organoidów wystarcza do bezpośredniego rozmrożenia i wysiewu na 96-dołkową płytkę bez ekspansji komórek do badań przesiewowych leków. Organoidy są wytwarzane przy użyciu opatentowanej technologii Cellesce, która umożliwia silny wzrost i ekspansję organoidów pochodzących od pacjenta (PDO). Technologia Cellesce minimalizuje czas ręcznej obsługi, aby zmaksymalizować powtarzalność w celu pozycjonowania modeli komórek organoidalnych jako opłacalnego i dokładnego narzędzia we wczesnym etapie odkrywania leków. Biobank organoidów obejmuje PDO raka jelita grubego pochodzące z guza z różnych środowisk genetycznych, mutacji genów sterujących, miejsc guza i stadiów raka. Te organoidalne linie komórkowe zostały dobrze scharakteryzowane i wszystkie zostały zweryfikowane pod kątem odpowiedzi na szereg znanych środków ukierunkowanych na CRC.
10719 Human CRC Organoids są oferowane w formacie gotowym do oznaczenia, mającym na celu uproszczenie procesu hodowli komórek organoidalnych. Pojedyncza fiolka organoidów wystarcza do bezpośredniego rozmrożenia i wysiewu na 96-dołkową płytkę bez ekspansji komórek do badań przesiewowych leków. Organoidy są wytwarzane przy użyciu opatentowanej technologii Cellesce, która umożliwia silny wzrost i ekspansję organoidów pochodzących od pacjenta (PDO). Technologia Cellesce minimalizuje czas ręcznej obsługi, aby zmaksymalizować powtarzalność w celu pozycjonowania modeli komórek organoidalnych jako opłacalnego i dokładnego narzędzia we wczesnym etapie odkrywania leków. Biobank organoidów obejmuje PDO raka jelita grubego pochodzące z guza z różnych środowisk genetycznych, mutacji genów sterujących, miejsc guza i stadiów raka. Te organoidalne linie komórkowe zostały dobrze scharakteryzowane i wszystkie zostały zweryfikowane pod kątem odpowiedzi na szereg znanych środków ukierunkowanych na CRC.
Zastosowanie
Wzrost komórek: Ekspansja organoidów po 7 dniach Mykoplazma: Ujemny Testy na obecność wirusów: Negatywny (HIV-1, HIV-2, HBV, CMV, EBV, HPV) Sterylność (Bakterie, Drożdże, Grzyby): Ujemny Profil mutacyjny: APC ∆Q978*, TP53 ∆R282W, KRAS ∆G13D
Cechy i korzyści
Gotowe do testów organoidy ludzkiego raka jelita grubego do zastosowań w hodowli komórkowej 3D.
Przechowywanie i stabilność
Organoidy 10719 Human CRC należy przechowywać w temperaturze -80°C. W przypadku długotrwałego przechowywania komórki powinny być przechowywane w ciekłym azocie.
Informacje prawne
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Luned M Badder et al.
PloS one, 15(8), e0235319-e0235319 (2020-08-19)
Aberrant activation of the Wnt signalling pathway is required for tumour initiation and survival in the majority of colorectal cancers. The development of inhibitors of Wnt signalling has been the focus of multiple drug discovery programs targeting colorectal cancer and