SCC471
MOC22 Mouse Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) Cell Line
Mouse
Synonim(y):
Linia komórkowa MOC2, linia komórkowa raka jamy ustnej, mysia linia komórkowa raka jamy ustnej 2
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
MOC22 Mouse Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) Cell Line,
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
opakowanie
vial of ≥1X10⁶ cells/vial vials
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Zastosowanie
- Każda fiolka zawiera >1X106 żywych komórek.
- Komórki MOC22 zostały zweryfikowane jako pochodzące od myszy i są ujemne pod względem skażenia międzygatunkowego u ludzi, szczurów, chomików chińskich, chomików syryjskich złocistych i naczelnych, zgodnie z oceną w panelu Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services
- Komórki uzyskały wynik ujemny w kierunku chorób zakaźnych w porównaniu z panelem Mouse Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Komórki uzyskały wynik ujemny w kierunku mykoplazmy.
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3