SCC169
11969 Linia komórek zrębu jądra myszy JK1
Mouse
Synonim(y):
Ogniwa zasilające JK1
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
Nazwa produktu
11969 Linia komórek zrębu jądra myszy JK1, Immortalized Mouse Feeder Cell Line
pochodzenie biologiczne
mouse
producent / nazwa handlowa
EmbryoMax®
metody
cell culture | stem cell: suitable
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
JK1 to unieśmiertelniona linia komórek CD34+SMA+ pochodząca ze spontanicznej transformacji komórek zrębu jąder myszy C57/BL6. Komórki JK1 są w stanie wspierać długoterminową hodowlę różnych prymitywnych komórek, w tym wielopotencjalnych dorosłych komórek macierzystych pochodzących z plemników, pluripotencjalnych mysich embrionalnych komórek macierzystych i embrionalnych komórek zarodkowych pochodzących z pierwotnych komórek zarodkowych. Dorosłe spermatogonialne komórki macierzyste i progenitorowe (SPC) hodowane na komórkach zasilających JK1 wyrażają kluczowe cechy komórek macierzystych linii zarodkowej, w tym ekspresję PLZF, DAZL i GCNA1. Komórki zasilające JK1 zachowały zdolność do promowania samoodnowy komórek macierzystych nawet po seryjnym pasażowaniu przez ponad rok.
Opis linii komórkowej
Komórki fibroblastów
Zastosowanie
Immortalizowana linia mysich komórek karmiących
Ten produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego, niekomercyjnego użytku badawczego zgodnie z warunkami "Umowy o ograniczonym użytkowaniu", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje dotyczące innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Jakość
• Cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, chinese hamster, Golden Syrian hamster, human and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, chinese hamster, Golden Syrian hamster, human and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
Przechowywanie i stabilność
Linia komórkowa EmbryoMax JK1 Murine Testicular Stromal Feeder powinna być przechowywana w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Informacje prawne
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1