Kluczowe dokumenty
SAMP2GNNK
Millipore
Millex-GN do Samplicity G2, 0,20 µm, nylon, 33 mm, niesterylny
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene
polypropylene housing (PP)
opis
Filter code GN
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Samplicity®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Samplicity®
Parametry
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
metody
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
powierzchnia filtracyjna
4.5 cm2
zatrzymana objętość
≤80 μL , after air purge
membrana śr.
33 mm
pojemność
1.7 mL
kolor
purple
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥2.9 bar, air with water
dopasowywanie
Luer-Lok® inlet/outlet connection Female Luer-Lok/Male Luer slip
Opis ogólny
Przegląd filtrów TM=["Millex"] dla systemu TM=["SAMPLICITY"] G2<br />
  • System filtracji TM=["SAMPLICITY"] G2 umożliwia filtrację próżniową do 8 próbek jednocześnie, bezpośrednio do fiolek HPLC<br />
  • TM=["Millex"] Filtry do systemu TM=["SAMPLICITY"] G2 zapewniają lejki adaptacyjne i filtry TM=["Millex"] 33 mm<br />
  • System TM=["SAMPLICITY"] G2 ma mniejszy wpływ na ergonomię niż ręczna filtracja strzykawkowa<br />
  • Dostępne w rozmiarach porów 0,20 µm i 0,45 µm z membranami TM=["Durapore"] PVDF, TM=["MILLIPORE EXPRESS"] PLUS PES lub nylonowymi.
Dostępne w 2 wielkościach opakowań:<br />SKU kończące się na NB (-------NB): 250 sztuk w opakowaniu<br />SKU kończące się na NK (-------NK): 1000 urządzeń (4x 250 w opakowaniu)<br /><br />Zastosowania:<br /> HPLC; Filtracja próbek lepkich lub zawierających cząstki stałe do HPLC
Opakowanie
niesterylny
Komponenty
Millex Filter and easy fill funnel
Inne uwagi
Kompatybilny z wodnymi mediami podstawowymi lub rozpuszczalnikami organicznymi
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Tylko do ogólnego użytku laboratoryjnego