SAE176-100UG
SAvPhire Monomeric Streptavidin Alpha Fluor 488
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP)
Poziom jakości
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
all
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Opis ogólny
Po rozpuszczeniu w 100 μl wody destylowanej stężenie będzie wynosić 1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych rozcieńczeń początkowych i/lub miana w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Specyficzność
SAvPhire Monomeric Streptavidin expressed in E. coli and conjugated with Alpha Fluor 488 that is suitable for immunodetection of biotinylated proteins.
Zastosowanie
Epitope: Unknown
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunofluorescent analysis of A431 cells performed using a 1:1 mixture of biotinylated Anti-EGFR (1:1,000 dilution) and SAvPhire Monomeric Streptavidin Alpha Fluor 488 detected EGFR.
Immunofluorescent analysis of A431 cells performed using a 1:1 mixture of biotinylated Anti-EGFR (1:1,000 dilution) and SAvPhire Monomeric Streptavidin Alpha Fluor 488 detected EGFR.
Właściwości fizyczne
15.5 kDa for SAvPhire Monomeric Streptavidin (with an N-terminal His-tag and a C-terminal FLAG tag).
Postać fizyczna
SAvPhire Monomeric Streptavidin Alpha Fluor 488 lyophilized from PBS containing D-Mannitol and Sucrose without azide.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at +2°C to +8°C from date of receipt.
Inne uwagi
Predicted to react with all species.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3