S7855
Standard metylowanego genomowego DNA szczura CpGenome
Useful as a control or standard for variety of epigenomic assays such as methylated or unmethylated DNA enrichment, bisulfite conversion or melt curve analysis to determine the status of global or locus- specific DNA methylation.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
CpGenome
Upstate®
Zastosowanie
genomic analysis
Warunki transportu
wet ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kontrola metylowanego genomowego DNA szczura CpGenome jest idealną kontrolą lub standardem w badaniach metylacji DNA. Ten metylowany standard jest generowany przy użyciu amplifikacji genomowego DNA szczura z przemieszczeniem wielu nici przy użyciu polimerazy DNA Phi29, a następnie traktowaniu metylazą CpG. W wyniku tego procesu powstaje wzorzec DNA, który zawiera ≥ 95% metylowanych cytozyn w całym genomie, zarówno w regionach heterochromatycznych, jak i euchromatycznych.
Zastosowanie
Przydatny jako kontrola lub wzorzec dla różnych testów epigenomicznych, takich jak wzbogacanie metylowanego lub niemetylowanego DNA, konwersja dwusiarczynowa lub analiza krzywej topnienia w celu określenia statusu globalnej lub specyficznej dla locus metylacji DNA.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Quantitative Methylation Specific PCR (qMSP):
Bisulfite converted unmethylated and methylated rat genomic DNA are assessed for methylation status at various loci within the genome.
Bisulfite converted unmethylated and methylated rat genomic DNA are assessed for methylation status at various loci within the genome.
Postać fizyczna
5 µg DNA w buforze zawierającym 10 mM Tris-HCl pH 8,0, 0,1 mM EDTA
Przechowywanie i stabilność
Po otrzymaniu próbki należy ją wyjąć i przechowywać w temperaturze -20°C, aby uniknąć wielokrotnego zamrażania i rozmrażania, które może spowodować fragmentację DNA. Aby uzyskać najlepszą jakość, należy ograniczyć zamrażanie i rozmrażanie tej samej porcji DNA w temperaturze -20°C do nie więcej niż 3 razy. W przypadku dłuższego przechowywania, DNA może być przechowywane w temperaturze -80°C. Przy odpowiednim przechowywaniu i ochronie przed nadmiernymi cyklami zamrażania i rozmrażania, produkt ten jest stabilny przez okres do dwóch lat od daty otrzymania.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany