S2EM004M99
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophobic PVDF membrane
pore size 0.45 μm, sterile
Synonim(y):
Hydrophobic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
Poziom jakości
opis
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Parametry
50-250 μL sample volume (per well)
metody
ELISPOT: suitable
powierzchnia filtracyjna
0.28 cm2
rozmiar płytki
96 wells
Matryca
Immobilon®-P
wielkość porów
0.45 μm pore size
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Produkty
Test ELISpot dostarcza jakościowych i ilościowych informacji na temat odpowiedzi immunologicznej, wizualizując wiele produktów wydzielniczych z pojedynczych reagujących komórek.
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
Protokoły
This page shows an example protocol of an ELISpot assay for quantifying the cells producing interferon-gamma in response to antigen or non-specific activation using phytohemagglutinin.