RMHE-120K
MILLIPLEX® Rat Metabolic Hormone Expanded Panel - Metabolism Multiplex Assay
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
kit sufficient for 96 wells
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 1.4-1,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 110-80,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 110-80,000 pg/mL
(Insulin)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(Glucagon)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(GLP-1 (active))
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(GLP-1 total)
standard curve range: 4.1-3,000 pg/mL
(GIP (total))
standard curve range: 4.1-3,000 pg/mL
(Ghrelin (active))
standard curve range: 41-30,000 pg/mL
(Amylin (active))
standard curve range: 48-35,000 pg/mL
(Leptin)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(PYY total)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(Pancreatic Polypeptide, PP)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(Secretin)
standard curve range: 69-50,000 pg/mL
(C-Peptide 2)
standard curve range: 69-50,000 pg/mL
(MCP-1/CCL2)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Research Category: Metabolism & Endocrinology
Research Sub-Category:
- Metabolic Syndrome
- Obesity
- Diabetes
Zastosowanie
Analytes Available: Amylin (active);C-Peptide 2; Ghrelin (active);GIP (total);GLP-1 (active);GLP-1 (total);Glucagon;IL-6;Insulin;Leptin;MCP-1/CCL2;Pancreatic Polypeptide (PP);PYY (total);Secretin;TNFα.
Cross Reactivity: There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel.
Sensitivity: Refer to kit protocol for sensitivities of each analyte.
Cechy i korzyści
Opakowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.