RAWP01300
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size
About This Item
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore™
Millipore
Parametry
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
śr. filtra
13 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.512
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
1.2 μm pore size
82 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)