PYR0CNT01
Pyrogard® D Złącze punktowe
For use with Pyrogard® D ultrafiltration cartridge
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 unit
metody
sterile filtration: suitable (cell culture | mammalian)
wielkość porów
0.45 μm pore size (CRW5 type)
dopasowywanie
1/4 in. inlet connection
1/4 in. outlet connection
kompatybilność
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Synthesis
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13