PR0G0NP01
Progard® Pretreatment Pack
For optimal protection of reverse osmosis membranes (without polyphosphate)
Synonim(y):
Progard® NP1 Zestaw do obróbki wstępnej
About This Item
Kod UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Polecane produkty
Poziom jakości
skład
(Polypropylene and EPDM)
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Progard®
Wysokość
21 cm
zanieczyszczenia
<1 ppm Cl2
Opis ogólny
Zestaw do wstępnego oczyszczania Progard® wstępnie oczyszcza wodę poprzez usuwanie dużych cząstek, związków organicznych i wolnego chloru z wody wodociągowej, a tym samym przedłuża żywotność systemu.
Cechy i korzyści
- Filtr wgłębny chroni membranę RO przed gromadzeniem się cząstek i koloidów.
- Węgiel aktywny zapobiega zanieczyszczeniu membrany poprzez usuwanie wolnego chloru i substancji organicznych.
Informacje prawne
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany