PMEF-NL-P1
EmbryoMax® Primary Mouse Embryonic Fibroblasts
PMEF, Neo Resistant, Strain FVB, Not Treated, Passage 1
Synonim(y):
Embrionalne fibroblasty myszy
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Specialty Media
EmbryoMax®
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Warunki transportu
liquid nitrogen
Opis ogólny
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Stem Cell Research
Opakowanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1