PK1109
PhosphoDetect Anti-Src Family (pTyr⁴¹⁶) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, chicken, human, Xenopus
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr416)
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (1:1000)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
COLO 201 cells, PDGF-treated NIH/3T3 cells, and breast carcinoma
Inne uwagi
Chow, L.M. et al. 1993. Nature365, 156.
Molina, T.J., et al. 1992. Nature357, 161.
Straus, D.B. and Weiss, A. 1992. Cell70, 585.
Yamanashi, Y., et al. 1991. Science251, 192.
Yamanashi, Y., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 6538.
Hunter, T. 1987. Cell49, 1.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2