Kluczowe dokumenty
P2B500V20
Millipore
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Biomax® Module
filtration area 2 m2, NMWCO 500 kDa
Synonim(y):
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-500 V 2 m2
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Wysokość
9.0 cm (3.5 in.)
Długość
21 cm (8.3 in.)
Szerokość
17.8 cm (7.0 in.)
powierzchnia filtracyjna
2 m2
Powierzchnia nominalna membrany
2 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Biomax®
wielkość porów
500 kDa NMWCO
pH
1-14
Opis ogólny
The Pellicon® 2 Ultrafiltration BIOMAX 500 Maxi Cassette sets the standard in cassette-style tangential flow filtration devices. P2B500V20 was designed with process scale-up and applications development in mind.
Millipore′s BIOMAX 500 polyethersulfone membrane has void-free structures that guard against leakage of solutes through microdefects normally associated with voids beneath the thin skins of conventional UF membranes. These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention. These void-free membranes provide the advantages of fast, high yield processing and smaller systems.
The Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration BIOMAX Module feature a filtration area of 2 m2 with a pore size of 500 kDa NMWCO.
Zastosowanie
Concentration, desalting or buffer exchange of:
  • Protein solutions
  • Polysaccharide solutions
  • Virus suspensions
Harvest, washing or clarification of:
  • Cell cultures and lysates
  • Colloidal suspensions
  • Viral cultures
Cechy i korzyści
  • Type V screen (open channel)
  • Leading-edge void- free membranes to match virtually any separation challenge
  • Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
  • Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
  • Predictable, fast, scale-up
  • True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
  • Brings higher resolution, improved yields and superior back-pressure resistance
  • Ultracel membranes are composite membranes cast on a microporous substrate for defect-free membranes with superior
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)