NSF-10250
NovaSeptum® GO case for 250mL single and manifold High Purity bags
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene device (Amorphous Polyethylene Terephthalate (APET) noble)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
NovaSeptum® GO
Parametry
-80-37 °C temp. range (-112-98,6 °F)
0.50 bar max. pressure (250 mL) at 25 °C
Długość
442 mm (17.4 in.)
Szerokość
275 mm (10.8 in.)
42 mm (1.6 in.)
Zastosowanie
(Sterile Sampling)