NA70
Anti-p14ARF (Ab-2) Mouse mAb (14PO2)
liquid, clone 14PO2, Calbiochem®
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14PO2, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CDKN2A(1029)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (0.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (2 µg/mg lysate)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Normal sheep serum
HeLa cells
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1