NA12/22TR
Zawór NovAseptic, membrana, EPDM
About This Item
Kod UNSPSC:
31411800
Polecane produkty
Materiały
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer rubber)
PTFE
Poziom jakości
linia produktu
NovAseptic®
Właściwości
hydrophobic (Surface)
Parametry
—1 - 6 bar pressure range
—30 - 135 °C temp. range (Short term use)
masa
0,01 kg (0.022 lb)
Zastosowanie
Zawór NovAseptic® został zaprojektowany specjalnie do zastosowań aseptycznych i spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące możliwości czyszczenia i sterylizacji. Skupienie się na aseptycznej konstrukcji jest istotną cechą wszystkich zaworów. Zawór NovAseptic® został zaprojektowany z myślą o minimalnym martwym odcinku, pełnej możliwości opróżniania i wysokiej odporności chemicznej.
Opakowanie
Membrana jest zapakowana w zamknięte pudełko.
Inne uwagi
Wszystkie membrany są produkowane z materiałów zgodnych z przepisami FDA §177.2600 i dostarczane z oświadczeniem. Membrana spełnia wymagania USP Biological Tests for Plastics, Class VI.
Informacje prawne
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany