MSP000410
Millex® hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonim(y):
Millex® FA 25mm PTFE 10μm Non-sterile, Millex®-FAUP Filter Unit
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
PVC housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex®
Parametry
45 psig max. pressure (inlet and differential)
45 °C max. temp. (113 °F)
metody
analytical sample preparation: suitable
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
19 mm
wielkość porów
1.0 μm
dopasowywanie
inlet and outlet for 11 mm O.D. groove