Kluczowe dokumenty
MSIPN4B10
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophobic PVDF membrane
pore size 0.45 μm, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiały
Barex®
PVDF membrane (hydrophobic)
flat bottom wells
titanium dioxide
Poziom jakości
opis
Avidin biotin linkages, DNA-binding proteins, protein binding, PAMPA
sterylność
non-sterile
linia produktu
MultiScreen®
Właściwości
hydrophobic
lid
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Parametry
50-250 μL sample volume (per well)
metody
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
Wysokość
14.4 mm
Długość
128 mm
Szerokość
85.5 mm
powierzchnia filtracyjna
0.28 cm2
rozmiar płytki
96 wells
maksymalna pojemność dołka
300 μL
pojemność robocza
50-250 μL
Matryca
Immobilon®-P
wielkość porów
0.45 μm pore size
typ wiązania
high binding surface
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
DNA-binding Proteins and Protein Binding
Informacje prawne
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article details the benefits of combining solubility and a non-cell based permeability assay (Parallel Artificial Membrane Permeation Assay; PAMPA) into a single workflow in which a portion of the filtrate from the MultiScreen® Solubility filter plate is added to the donor compartment of the MultiScreen filter plate for the PAMPA analysis.
Test ELISpot dostarcza jakościowych i ilościowych informacji na temat odpowiedzi immunologicznej, wizualizując wiele produktów wydzielniczych z pojedynczych reagujących komórek.
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.