Kluczowe dokumenty
MSHVN4B
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophilic PVDF membrane
pore size 0.45 μm, non-sterile
Synonim(y):
Hydrophilic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiały
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
titanium dioxide
Poziom jakości
opis
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
sterylność
non-sterile
linia produktu
MultiScreen®
Właściwości
hydrophilic
lid
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Parametry
50-250 μL sample volume (per well)
metody
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
Wysokość
14.4 mm
Długość
128 mm
Szerokość
85.5 mm
powierzchnia filtracyjna
0.28 cm2
rozmiar płytki
96 wells
maksymalna pojemność dołka
300 μL
pojemność robocza
50-250 μL
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
typ wiązania
low binding surface
Zastosowanie
MultiScreen® HTS HV Filter Plate, 0.45 μm, opaque, non-sterile has been used in the maltose-binding protein (MBP)-E6 and E6 association protein (AP) binding assay.
Cechy i korzyści
MultiScreen® Plates feature:
  • High throughput screening
  • The American National Standards Institute (ANSI) and the Society of Biomolecular Screening (SBS) standards compliance
  • Rigid sidewalls
  • Barcode-labeling capability
  • Design that prevents cross-well contamination
Informacje prawne
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Test ELISpot dostarcza jakościowych i ilościowych informacji na temat odpowiedzi immunologicznej, wizualizując wiele produktów wydzielniczych z pojedynczych reagujących komórek.
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.