MRCF0R100
Microcon® DNA Fast Flow Centrifugal Filters
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
Synonim(y):
Centrifuge concentrator
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume> 10 μL
producent / nazwa handlowa
Microcon®
Parametry
0.5 mL sample volume
metody
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Długość
4.50 cm (1.8 in.)
Średnica
12.3 mm
powierzchnia filtracyjna
0.32 cm2
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- high recovery for small volumes with reverse spin
- low-binding Ultracel® membrane
- fast processing
- yield concentration factors <20X for consistent reproducibility
Powiązanie
Powiązane treści
Filtry odśrodkowe Microcon® w prosty i skuteczny sposób zagęszczają i odsalają roztwory DNA, RNA, białek lub innych makrocząsteczek przy użyciu dowolnej wirówki, która może przyjmować probówki o pojemności 1,5 ml.