Kluczowe dokumenty
MMPWRSPUK
Millipore
Milliflex Oasis® power supply
United Kingdom adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Synonim(y):
Zasilanie
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
wejście AC/DC
100 V / 250 V, 50-60 Hz
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Milliflex Oasis®
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
United Kingdom adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
System filtracji 11462 oferuje rozwiązanie upraszczające i zabezpieczające proces testowania mikrobiologicznego przy zachowaniu najwyższego poziomu wydajności, niezawodności wyników i zgodności z przepisami. Pompa 11462 to pompa próżniowa nowej generacji do analizy wody i obciążenia biologicznego w środowiskach farmaceutycznych. Zasilanie w standardzie brytyjskim 100 - 240 V, 50/60 umożliwia wydajne działanie pompy filtracyjnej. Jeden zestaw zasilacza 11462 może być używany do zasilania maksymalnie trzech pomp.
Zastosowanie
Pompa filtracyjna 11462 znajduje zastosowanie w testowaniu obciążenia biologicznego i monitorowaniu wody w piwie, wodzie butelkowanej, kosmetykach i analizie produktów farmaceutycznych.
Informacje prawne
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany