About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Polecane produkty
Materiały
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Poziom jakości
Parametry
4-30 °C temperature
Wysokość
162.6 cm (64 in.)
Szerokość
119.4 cm (47 in.)
Głębokość
101.6 cm (40 in.)
masa
90.7 kg (200 lb)empty
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wyposażenie dodatkowe