Kluczowe dokumenty
MIX0200L103-M
Millipore
Mobius® control box unit, 120 V
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
wejście AC/DC
115 V / 230 V AC, 50-60 Hz (single phase)
120 V, 50 - 60 Hz
Poziom jakości
400
EQ1
Materiały
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parametry
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Wysokość
45.7 cm (18 in.)
Szerokość
38 cm (15 in.)
dł. kabla
250 cm (98.4 in.)
depth
21.3 cm (8.4 in.)
masa
13.5 kg (29.76 lb)
dopasowywanie
connector (separate types for each country)
kompatybilność
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Charakterystyka techniczna
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany