MFHV00025
Milliflip®-HV Niesterylna jednostka filtrująca PVDF z napędem próżniowym
Nonsterile, 50 mL process volume, 0.45 µm pore size, PVDF membrane
Synonim(y):
Filtr niesterylny PVDF, filtr próżniowy z górną rurką
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF filter membrane
acrylic housing
polypropylene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
opakowanie
pack of 25 ea
Parametry
max. temp. at 45 °C
metody
vacuum filtration: suitable
Wysokość
138 mm
pojemność
50 mL
Średnica
6.4 cm
śr. filtra
4 cm
powierzchnia filtracyjna
7 cm2
pojemność lejka
50 mL
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
dopasowywanie
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread inlet for 50 mL centrifuge tube