Kluczowe dokumenty
MFHL10ST3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Materiały
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterylność
sterile; irradiated
linia produktu
Millipak® Final Fill 100
Właściwości
hydrophilic
metody
bioburden reduction: suitable
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
dopasowywanie
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)