Merck
MFHL04GH3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 40
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Millipak® Final Fill 40
Właściwości
hydrophilic
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
3.4 in.
Szerokość
3.0 in.
powierzchnia filtracyjna
200 cm2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
dopasowywanie
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany