Kluczowe dokumenty
MFHL02SH3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 20
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterylność
sterile; irradiated
linia produktu
Millipak® Final Fill 20
Właściwości
hydrophilic
metody
bioburden reduction: suitable
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
dopasowywanie
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)