Kluczowe dokumenty
MDRPN0410
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, PTFE membrane
pore size 0.45 μm, non-sterile
Synonim(y):
96-Well PTFE Plate, PTFE 96-Well Plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.24
Materiały:
PTFE membrane (hydrophobic)
flat bottom wells
polyolefin copolymer
wielkość porów:
0.45 μm pore size
sterylność:
non-sterile
typ wiązania:
low binding surface
Wysokość:
40.7 mm
Długość:
128 mm
Szerokość:
85.5 mm
powierzchnia filtracyjna:
0.28 cm2
rozmiar płytki:
96 wells
maksymalna pojemność dołka:
1.9 mL
pojemność robocza:
1.8 mL
Materiały
PTFE membrane (hydrophobic)
flat bottom wells
polyolefin copolymer
Poziom jakości
opis
Clear, Non-Sterile, 0.45 µm pore size, Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 10 plates, volume 1.9mL
sterylność
non-sterile
linia produktu
MultiScreen®
Właściwości
hydrophobic
lid: no
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Parametry
1.9 mL sample volume (per well)
Wysokość
40.7 mm
Długość
128 mm
Szerokość
85.5 mm
powierzchnia filtracyjna
0.28 cm2
rozmiar płytki
96 wells
maksymalna pojemność dołka
1.9 mL
pojemność robocza
1.8 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
Zastosowanie
sample preparation
typ wiązania
low binding surface
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The MultiScreen® Deep Well Solvinert Filter Plate is intended for a wide range of applications including total drug analysis, bead cleavage (solid-phase combinatorial chemistry and peptide synthesis), and sample preparation before high-performance liquid chromatography (HPLC)/ ultraviolet (UV) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). This filter plate is fully automation compatible.
Zastosowanie
MultiScreen® Deep, 96 Well Solvinert has been used to produce adsorption equilibrium isotherms. It has also been used in protein binding experiments.
Informacje prawne
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recovery of sinapic acid from canola/rapeseed meal extracts by adsorption
Moreno GM, et al.
Food and Bioproducts Processing, 120, 69-79 (2020)
Produkty
Test ELISpot dostarcza jakościowych i ilościowych informacji na temat odpowiedzi immunologicznej, wizualizując wiele produktów wydzielniczych z pojedynczych reagujących komórek.
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.