Kluczowe dokumenty
MABX8407
Sigma-Aldrich
Przeciwciało mysie anty-SARS-CoV-2 N (7B3)
suitable for ELISA, suitable for immunodiffusion
Synonim(y):
2019-nCoV, Koronawirus 2 zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
crude ascites
klon
7B3, monoclonal
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-SARS-CoV-2 N (7B3), nr kat. Nr kat. MABX8407 jest testowane do stosowania w teście przepływu bocznego i ELISA w celu wykrycia nukleokapsydu SARS-CoV-2.
Specyficzność
SARS CoV2
Zastosowanie
Zalecamy MABX8408-1MG do testu immunologicznego z użyciem sparowanych przeciwciał
Opis wartości docelowych
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez szczep wirusa koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Przeciwciało nukleokapsydu SARS-CoV-2 może być stosowane do wspomagania wykrywania SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV).
Postać fizyczna
Oczyszczony ludzki rekombinowany monoklonalny w buforze zawierającym PBS bez konserwantów.
Rekonstytucja
Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2