MABX4030
Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 30
clone 30, from mouse
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
30, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... FABP1(2168)
Opis ogólny
Antibody recognizes Fatty Acid Binding Protein (FABP). FABP is a cytoplasmic protein involved in fatty acid metabolism. Measurement of heart type FABP levels in the blood can be used to assist in the diagnosis of certain cardiac conditions
Zastosowanie
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX4028-1KC; Detector Antibody MABX4030-1KC
Detect FABP using this mouse monoclonal Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 30 Antibody, Cat. No. MABX4030-1KC, validated for use in and Western Blotting and ELISA.
Postać fizyczna
Format: Purified
Inne uwagi
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2