Kluczowe dokumenty
MABT94
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Myomesin-2, klon 3B9.3
clone 3B9.3, from mouse
Synonim(y):
Myomesin-2, 165 kDa connectin-associated protein, 165 kDa titin-associated protein, M-protein, Myomesin family member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B9.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aλ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYOM2(9172)
Opis ogólny
Myomesin-2 (UniProt: P54296; znana również jako 165 kDa connectin-associated protein, 165 kDa titin-associated protein, M-protein, Myomesin family member 2) jest kodowana przez gen MYOM2 (Gene ID: 9172) u człowieka. Myomesin-2 jest głównym składnikiem miofibrylarnego pasma M kręgowców i ulega ekspresji głównie we włóknach szybkich. Wiąże miozynę, tytynę i lekką meromiozynę w sposób zależny od dawki. Jego podstawową funkcją jest utrzymywanie sieci filamentów pasma M. Posiada unikalną domenę N-końcową, po której następuje 12 powtarzających się domen o silnej homologii do fibronektyny typu III lub domen immunoglobulin C2. Wykazano, że miomesyna-2 oddziałuje z dysferliną, białkiem, które pomaga w naprawie sarkolemmy, gdy jest ona uszkodzona lub rozdarta z powodu napięcia mięśni i pomaga w stabilności miofibryli.
Specyficzność
Klon 3B9.3 wykrywa ludzką miomesynę mięśniową-2. Jest ukierunkowany na epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 154 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej miomesyny-2.
Zastosowanie
Anti-Myomesin-2, klon 3B9.3, nr kat. MABT94, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ludzką miomesynę-2 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Myomesin-2 in human skeletal muscle tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~165 kDa; obliczono 164,90 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.